주요 문서
15258
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)ruthenium(II) dicarbonyl chloride
≥98.0% (CH)
동의어(들):
Dichlorodicarbonylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Ruthenium(II)bis(triphenylphosphine)dichlorocarbonyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩417,876
₩417,876
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩417,876
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2Ru(CO)2Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
752.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩417,876
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (CH)
양식
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Ru](Cl)(C#[O])(C#[O])([PH](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[PH](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;;;/h2*1-15H;;;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
PXURRFCLQDNZOY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tao Jia et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(46), e2001343-e2001343 (2020-10-28)
Multimodal synergistic therapy based on photodynamic therapy (PDT), photothermal therapy (PTT), and chemodynamic therapy (CDT) has attracted increasing attention in cancer therapy. However, the scant therapeutic efficiency is always a barrier for further application. Herein, a smart tumor microenvironment (TME)
질문
  1. where is the 1H ,13C and 31P NMR
    1 답변
    1. Unfortunately, NMR testing is not performed on this product.