주요 문서
225665
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) carbonyl hydride
97%
동의어(들):
RhH(CO)(PPh3)3, Rhodium monocarbonyl hydrogen tris(triphenylphosphine), Tris(triphenylphosphine)carbonylrhodium hydride, trans-Carbonyl(hydrido)tris(triphenylphosphine)rhodium, Carbonyltris(triphenylphosphine)rhodium(I) hydride, Hydridocarbonyl-tris(triphenylphosphine)-rhodium(I), Rhodium(I) tris(triphenylphosphine) carbonyl hydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩215,282
5 G
₩2,085,115
₩215,282
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩215,282
5 G
₩2,085,115
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]3Rh(CO)H
CAS Number:
Molecular Weight:
918.78
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩215,282
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[RhH].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Rh.H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;;
InChI key
AACIZACVKFEETJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyzes the ring-opening isomeriztion of methylenecyclopropanes to 1,3-dienes.[1]
특징 및 장점
Homogeneous catalyst.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J. Mol. Catal. A: Chem., 241, 65-65 (2006)