주요 문서
151629
Sigma-Aldrich
4-Pyridinemethanol
99%
동의어(들):
ω-Hydroxy-4-picoline, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩93,583
100 G
₩176,204
₩93,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩93,583
100 G
₩176,204
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
Beilstein:
107850
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩93,583
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
solid
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChI key
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Pyridinemethanol was used in the preparation of 4-pyridine carboxaldehyde[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
298.4 °F
Flash Point (°C)
148 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic