주요 문서
151602
Sigma-Aldrich
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride
96%
동의어(들):
2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(OCH3)NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
194.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
양식
powder
mp
207 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI key
NQWBPXKJBZYGHZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Chloro-m-anisidine hydrochloride (2-Chloro-5-methoxyaniline hydrochloride) may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)