주요 문서
8.14651
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
동의어(들):
Tetramethyl orthosilicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H12O4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
152.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
211-656-4
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
18 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
245 °C
효능
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.88-23.8 % (v/v)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
3 °C
전이 온도
flash point 26 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup