문서
151475
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
동의어(들):
o-Bromanil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6Br4(=O)2
CAS Number:
Molecular Weight:
423.68
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br