주요 문서
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
217.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
124-128 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
nitrile
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
InChI key
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate was used in the preparation of 2-( 3,4-Dimethoxyphenyl) -5-phenyl-3,4-dioxoadiponitrile.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)