주요 문서
15083
Sigma-Aldrich
Nα-Boc-biocytin
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Boc-Nε-biotinyl-L-lysine, Nε-Biotinyl-Nα-Boc-L-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H36N4O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
472.60
Beilstein:
5797526
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)