주요 문서
15078
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-O-benzyl-D-serine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩614,786
₩614,786
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩614,786
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
295.33
Beilstein:
2665080
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩614,786
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI key
DMBKPDOAQVGTST-GFCCVEGCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)