주요 문서
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
323.38
Beilstein:
8428223
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
제품명
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
분석
≥98.0% (TLC)
양식
solid
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
InChI key
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)