주요 문서
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Boc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩1,006,982
₩1,006,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩1,006,982
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
355.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩1,006,982
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
InChI key
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)