주요 문서
149705
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
97%
동의어(들):
3-Chloro-p-tolunitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
151.59
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
INEMHABDFCKBID-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Chloro-4-methylbenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)