주요 문서
149160
Sigma-Aldrich
3-Methylanisole
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩140,070
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩140,070
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
122.16
Beilstein:
907023
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩140,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
OSIGJGFTADMDOB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Methylanisole was used to study the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids[1].
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Filippo Sladojevich et al.
Organic letters, 13(19), 5132-5135 (2011-09-09)
An efficient, robust, and scalable strategy to access the functionalized core of calyciphylline A-type alkaloids has been developed starting from commercially available 3-methylanisole. Key features of this approach are an intramolecular Michael addition/allylation sequence and a ring-closing metathesis step.