주요 문서
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
195.22
Beilstein:
2649409
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥99.0%
광학 활성
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
InChI key
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)