주요 문서
135984
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chlorovalerate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩240,860
₩240,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩240,860
About This Item
Linear Formula:
Cl(CH2)4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
150.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩240,860
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Methyl 5-chlorovalerate undergoes gas phase elimination over the temperature range of 419.6–472.1°C and pressure range of 45–108 torr via intimate ion pair type mechanism[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)