문서
M34804
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chlorobutyrate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH2CH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
136.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
ZZUYIRISBMWFMV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup