13468
2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol
mixture of cis and trans, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
1,3-O-Benzylideneglycerol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1COC(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI key
BWKDAAFSXYPQOS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터