분석
99%
양식
solid
mp
47-50 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTPN6(5777)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup