Key Documents
131733
Sigma-Aldrich
Rhodizonic acid dihydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2O6 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
206.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)