129739
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
97%
동의어(들):
MBTH hydrochloride hydrate
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
276-278 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges