주요 문서
12803
Sigma-Aldrich
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate
technical, ≥90% (NT)
동의어(들):
3-(Benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonic acid sodium salt, ZPS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩147,074
₩147,074
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩147,074
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10NNaO3S3
CAS Number:
Molecular Weight:
311.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩147,074
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥90% (NT)
불순물
≤10% 3-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
mp
≥320 °C (dec.)
작용기
sulfonic acid
thioether
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCSc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H11NO3S3.Na/c12-17(13,14)7-3-6-15-10-11-8-4-1-2-5-9(8)16-10;/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
VRKNGZAPJYUNSN-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)-1-propanesulfonate may be used in the chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)