주요 문서
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
동의어(들):
4-Amino-2,5-xylenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(CH3)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
양식
solid
mp
242-243 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
InChI key
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)