주요 문서
125113
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩67,396
₩67,396
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩67,396
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(NO2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
201.56
Beilstein:
1877474
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩67,396
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
165-168 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid undergoes microwave-assisted, regioselective amination reaction with aliphatic and aromatic amines to yield N-substituted 5-nitroanthranilic acid derivatives[1]. It acts as ligand and forms a red luminescent one dimensional coordination polymer with Eu(III)[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
2-Chloro-5-nitrobenzoato complexes of Eu (III) and Tb (III)-A 1D coordination polymer and enhanced solution luminescence.
Viswanathan S and Bettencourt-Dias A.
Inorganic Chemistry Communications, 9(5), 444-448 (2006)
Younis Baqi et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5908-5911 (2007-06-26)
The synthesis of N-substituted 5-nitroanthranilic acid derivatives 3a-w was achieved by a new, mild, microwave-assisted, regioselective amination reaction of 5-nitro-2-chlorobenzoic acid (1a) with a diverse range of aliphatic and aromatic amines 2a-w without added solvent or catalyst. Up to >99%