Key Documents
124079
5-Bromoisatin
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H4BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.03
Beilstein:
383760
MDL number:
분석
95%
mp
247-252 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Contains isatin
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)