분석
98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
chloro
SMILES string
C\C(C)=C\Cl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
KWISWUFGPUHDRY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)