주요 문서
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
동의어(들):
3-Chloro-2-methyl-1-propene, ß-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩43,950
500 ML
₩80,185
₩43,950
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩43,950
500 ML
₩80,185
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
90.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
209-251-2
NACRES:
NA.22
₩43,950
예상 입고일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
140 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
540 °C
효능
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.2-10.4 % (v/v)
mp
-80 °C
전이 온도
flash point -18 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChI key
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
14.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-10 °C - closed cup