분석
98%
mp
116-118 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 10mg/200microlitres, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
InChI key
QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2