주요 문서
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
동의어(들):
Benchrotrene, Benzene-tricarbonylchromium(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩156,513
₩156,513
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩156,513
About This Item
Linear Formula:
(C6H6)Cr(CO)3
CAS Number:
Molecular Weight:
214.14
Beilstein:
3571699
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩156,513
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
InChI key
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
  • Oxidation of alkenes
  • Hydrogenation of alkynes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)