Key Documents
11927
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
동의어(들):
Cl-PADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H11ClO2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.59
Beilstein:
5422299
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
분석
≥96.0% (GC)
제조업체/상표
Wacker Chemie AG
bp
126-127 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)C(C)Cl
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
prices for bulk quantities on request
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)