119261
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)tetracarbonylmolybdenum(0)
95%
동의어(들):
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
About This Item
추천 제품
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: molybdenum
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
InChI key
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)