분석
98%
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup