추천 제품
vapor pressure
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
분석
99%
autoignition temp.
583 °F
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
density
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChI key
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터