분석
98%
양식
solid
bp
206 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
nitrile
phenyl
SMILES string
O=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
GJQBHOAJJGIPRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges