주요 문서
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
동의어(들):
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
284.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
InChI key
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)