As listed in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product is supplied as a pack of 50 bags.
추천 제품
포장
pkg of 50 ea
크기
4 1/2 in. × 8 in.
두께
5 mil
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.