추천 제품
vapor pressure
33 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8H2,1-2H3/b7-5+
InChI key
YCTDZYMMFQCTEO-FNORWQNLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터