주요 문서
108936
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
동의어(들):
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7NO
CAS Number:
Molecular Weight:
133.15
Beilstein:
112297
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
InChI key
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
2-Methylbenzoxazole condenses with aromatic aldehyde having acidic protons during the synthesis of HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,299. 2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Condensation of 2-methylbenzoxazole with aromatic aldehydes bearing acidic protons. A convenient coupling in the synthesis of the HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,229.
Houpis IN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(11), 3176-3178 (1993)
Styryl dyes-synthesis and applications during the last 15 years.
Deligeorgiev T, et al.
Coloration Technology, 126(2), 55-80 (2010)