주요 문서
102911
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
98%
동의어(들):
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.19
Beilstein:
1718766
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
142 mmHg ( 37.7 °C)
분석
98%
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
84.6-85.2 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-23 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)