분석
98%
refractive index
n20/D 1.644 (lit.)
bp
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
InChI key
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup