추천 제품
Grade
reagent grade
vapor density
4.55 (vs air)
vapor pressure
0.18 mmHg ( 20 °C)
분석
≥97%
autoignition temp.
723 °F
expl. lim.
0.8 %, 100 °F
5 %, 150 °F
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup