주요 문서
101354
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylaniline
99%
동의어(들):
6-Fluoro-m-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
80-86 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)c(N)c1
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)