연구에 활력을 불어 넣으십시오
신경염증 바이오마커 면역분석
신경면역학 & 신경염증 면역분석
신경면역학과 신경염증 연구에서 면역분석의 역할
신경염증은 외상성 뇌 손상(TBI)와 척수 손상으로 인한 신경변성 질환이 만성적으로 진행되는 과정에서 핵심적인 역할을 합니다. 염증은 알츠하이머병(AD), 파킨슨병, 근위축측삭경화증(ALS), 다발경화증(MS)의 질병 진행과 연관이 있습니다. 노화 뇌에서 전염증성 마커가 증가하면 인지장애와 신경변성 질환의 발생 위험이 늘어날 수 있습니다.
머크의 Luminex® 기구 플랫폼을 위한 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석과 SMCxPRO® 기구 플랫폼을 위한 고감도 단일분자계수(SMC®) 분석을 통해 신경과학 연구자들의 필요를 충족시킵니다. 이러한 면역분석 도구들을 이용하여 신경면역학 및 신경염증에 대해 연구함으로써 신경변성 질환이 발병하기 전에, 만성 질환에 이환된 동안, 그리고 잠재적 치료 처치 동안 연구자들은 미리 바이오마커를 모니터링하여 질병 진행을 늦출 수 있습니다.
그림 1.신경변성 질환 검체에서 MILLIPLEX® 인간 패널 A 분석물질의 농도. CSF 검체는 건강한 대조군(n=9), 경증 인지장애(MCI) 검체(n=10), AD 검체(n=13)와 비교하였습니다. **p < 0.005 ***p > 0.0005.
신경변성 질환의 사이토카인 분석
뇌척수액(CSF), 혈청/혈장, 세포배양, 조직 용해물 검체에서 신경염증 사이토카인 및 케모카인 마커와 신경변성 바이오마커의 양을 측정함으로써 연구자들은 신경염증 및 신경변성과 연관된 질병 진행 과정을 연구할 수 있습니다. 신경염증은 AD와 다른 신경변성 질환에 영향을 끼칠 수 있기때문에, CSF 검체에서 광범위하게 사이토카인을 프로파일링하는 것이 유용할 수 있습니다. MILLIPLEX® 인간 사이토카인/케모카인/성장인자 패널 A 및 패널 B는 여러 유형의 생물학적 분석을 다중화할 수 있게 하므로 기존의 방법 대비 시간, 노력, 비용이 줄어듭니다.
그림 2.AD 바이오마커의 CSF 측정. 각각의 SMC® kit(SMC® Phospho-Tau (T181) Kit, SMC® Total Tau Kit, SMC® TDP-43 Kit, SMC® SNAP-25 Kit)를 사용한 대조군 및 AD CSF 검체의 분석은 인산화 Tau T181(p < 0.02), 총 Tau(p < 0.03), TDP-43(p < 0.01), SNAP-25(p < 0.02)에서 통계적으로 유의한 차이를 보입니다.
신경변성 질환 바이오마커의 초고감도 분석
AD의 혈액 기반 바이오마커에 대한 필요성으로 인해 새로운 후보물질을 지속적으로 연구하고 있습니다. 하지만, 혈액 기반 바이오마커의 식별은 표준 면역분석 방법론의 민감도에 의해 한계가 있을 수 있습니다. SMC® 기술과 같은 고감도 면역분석 기술은 다양한 생체액에 존재하는 저농도 단백질 측정을 가능하게 함으로써 신경변성 질환 연구를 완전히 바꿔 놓아 새로운 바이오마커를 발견하는 기회를 만들어 낼 수 있습니다.
신경염증 면역분석 제품 관련 정보 요청하기
연구 목적 외 사용금지. 진단 절차에 사용금지.
연구 목적 외 사용금지. 진단 절차에 사용금지.
연구 목적 외 사용금지. 진단 절차에 사용 금지.
관련 제품 자료
- How High Sensitivity Immunoassays Expand Neuroscience Research | SMC® Technology
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
- Integrating Multiplex and High Sensitivity Immunoassay Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers
Learn how to integrate multiplex and high sensitivity immunoassay technology to further neuroscience research with MILLIPLEX® multiplex and Single Molecule Counting (SMC®) high sensitivity immunoassay detection of Alzheimer’s disease (AD) biomarkers in human cerebrospinal fluid, plasma, and serum samples.
- Detection of Alzheimer’s Disease Biomarkers | MILLIPLEX® Assays
Learn how multiplex detection of Alzheimer’s disease biomarkers, using the MILLIPLEX®Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel, allows for a different perspective on neurodegenerative disease research.
- Neuroscience Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Neuroscience multiplex assays, such as MILLIPLEX® multiplex assays, enable simultaneous measurement of neuroscience-related biomarkers to gain a better picture of neurodegenerative diseases, neurological disorders, and neuropeptide/neurohormone signaling.
- /language-masters/en/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- 고감도 면역학 분석의 힘 | SMC® 기술
SMC® 기술을 활용하여 Th1/Th2 및 Th17 세포와 같이 낮은 수준의 사이토카인을 정확하게 특성화함으로써 고감도 면역학 분석의 힘을 통해 면역학 연구를 향상시키는 방법을 알아보세요.
- 면역학 멀티플렉스 분석 | MILLIPLEX® 분석
MILLIPLEX® 분석과 같은 면역학 멀티플렉스 분석을 통해 연구자들은 더 많은 면역 바이오마커를 동시에 조사할 수 있어 시간과 자원을 절약합니다. 이는 수많은 분석 물질이 다양한 경로에서 역할을 하는 면역학 연구에 특히 중요합니다.
- Multiplexing Inflammation Signaling Pathways | MILLIPLEX® Assays
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
- Luminex® 멀티플렉스 분석 기술의 개요 | MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석
Luminex® xMAP® 멀티플렉스 분석 기술에 기반한, 일관된 고품질의 결과를 제공하는 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석 기술의 이점을 알아보십시오. 이러한 멀티플렉스 바이오마커 Luminex® 분석이 면역학, 암, 수의학, 대사/내분비학 및 기타 분야에서 연구를 진전시키는 데 어떻게 활용되고 있는지 살펴보세요.
- 초고감도 면역분석 기술의 개요 | SMC® 기술
단일분자계수 (Single Molecule Counting, SMC®) 기술을 사용한 초고감도 분석 기술 개요를 살펴보십시오. 이에는 해당 기술의 워크플로, 바이오마커 감지 플랫폼, 연구 영역, 고감도 SMC 검사의 장점 등이 포함되어 있습니다.
- Conferma® ELISA: 시료 검출 및 로트 일관성을 위한 제품
강력한 시료 검출 및 일관된 로트의 제품으로 장기간 분석을 가능하게 하여 연구에 확신을 가져다주는 Conferma® ELISA 개발 및 제조 방법에 대해 알아보세요.
- 면역분석 플랫폼을 선택하는 방법
멀티플렉스 및 싱글플렉스 바이오마커 검출 분석, 면역분석 기기 플랫폼, 면역분석 소프트웨어 및 서비스 중에서 택하여 귀하의 연구에 가장 알맞은 면역분석 플랫폼을 선정하는 방법에 대해 알아보세요.