Merck
Home고감도 면역학 분석의 힘 | SMC® 기술
면역학 연구에서 고감도 면역분석법의 힘
면역학 연구에는 면역항암제, 염증, 자가면역, 바이러스 연구 분야를 포함하여 많은 유형의 연구가 포함됩니다. 면역분석법은 인터페론, 인터루킨, 면역글로불린 등과 같은 바이오마커를 검출하기 위한 연구에 매우 중요합니다. SMC® 고감도 면역분석 키트 같은 고감도 면역학 분석이 면역학 연구의 능력을 향상시키기 위해 어떻게 사용되는지 알아보십시오.
면역학 연구를 위한 면역분석에서 민감도가 왜 중요합니까?
면역분석은 인터페론, 인터루킨, 면역글로불린 및 기타 사이토카인/케모카인 같은 바이오마커 분석을 도와주므로 면역체계 연구에서 핵심 역할을 합니다. 면역분석법의 민감도는 면역학 연구에서 중요합니다. 민감도가 높을수록 연구자는 관심 바이오마커의 특성을 더 자세하게 특성화할 수 있기 때문입니다. 이 기능을 통해 그들은 면역 경로를 더 깊이 파고들어 면역 메커니즘을 더 잘 이해할 수 있습니다.
SMC® 고감도 면역학 분석
더 심도 깊은 수준으로 면역 바이오마커를 분석하기 위해 SMC® 고감도 면역학 면역분석 키트의 능력을 활용하세요. 이러한 분석법은 SMCxPRO® 초고감도 면역분석 플랫폼의 피코그램 미만 민감도 및 사용자 친화적인 경험과 결합되어 낮은 수준의 바이오마커를 검출할 수 있습니다. SMC® 키트가 면역학 연구에서 어떻게 사용될 수 있는지 아래의 예시 데이터와 함께 확인하세요(그림 1).
다양한 SMC® 고감도 면역학 분석에 의해 측정된 시료 농도를 나타내는 상자 수염 그래프. y축은 pg/mL, x축은 분석물(IL-17A, IL-22, IL-10, IFNγ, IL-2, IL-6). IL-17A 농도는 약 0.5 pg/mL, IL-22는 약 1.5 pg/mL, IL-10는 약 1.0 pg/mL, IFNγ는 약 2.0 pg/mL, IL-2는 약 0.25 pg/mL, IL-6는 약 1.5 pg/mL입니다.
그림 1.정상 인간 혈청 및 EDTA 혈장 시료는 SMCxPRO® 플랫폼 상에서 IL-17A, IL-22, IL-10, IFNγ, IL-2, IL-6에 대하여 SMC® 면역분석법을 사용하여 분석되었습니다. 시료 농도는 pg/mL로 나타납니다.
Th1/Th2 사이토카인
T 조력 세포의 Th1 및 Th2 아집단은 알레르기 및 자가면역 질환에서 기능합니다. Th1 세포는 바이러스 및 박테리아 감염에 대항하여 보호하기 위해 IFNɣ을 포함한 사이토카인을 분비합니다.1 Th2 세포는 B 세포 및 항체 생산을 활성화하기 위해 IL-4, IL-5, IL-10, IL-13을 분비합니다. 머크는 최저 0.03 pg/mL의 LLOQ로 Th1/Th2 사이토카인을 검출하기 위해 SMC® 키트를 제공합니다.
Loading
Th17 사이토카인
Th17 세포는 조직 염증에서 역할을 맡고 있고 세포외 병원체에 대항하여 보호하기 위해 기능하는 IL-17A, IL-17F, IL-22 및 기타 사이토카인을 분비하는 새로운 CD4+ T 조력 하위 집단으로 나타났습니다.2 Th17 아집단은 류마티스 관절염, 건선, 전신성 홍반성 루푸스 같은 면역매개 질환에 상당히 중요한 역할을 하는 것으로 알려졌습니다.3 기타 질환 관련으로는 다발경화증, 아토피피부염, 천식이 포함됩니다. 초고감도 SMC® 면역학 분석으로 핵심 Th17을 피코그램 미만 수준으로 측정하세요.
Loading
기타 사이토카인, 케모카인, 성장 인자
사이토카인, 케모카인, 성장 인자는 면역체계 기능에서 중요한 역할을 하며 자가분비, 주변분비, 내분비 신호전달 메커니즘을 가지고 있습니다. 이들은 다면발현성 면역조절 특성이 있어 면역 반응 조절을 통해 또는 염증을 자극하거나 방지함으로써 다양한 자극에 대해 반응하는 능력이 있습니다. 점점 더 많은 연구가 인간의 건강과 질병의 모든 측면에서 면역 체계의 역할을 강조하고 있습니다.
Loading
면역항암제 관문 단백질
면역종양학은 암 치료를 크게 변화시켜 환자의 관해 달성을 입증했습니다. 이러한 획기적인 발전은 면역관문억제제와 세포치료제의 사용으로 가능해졌습니다. 이러한 성취에도 불구하고 특정 유형 암에 대한 난제는 여전히 남아있습니다. 이러한 난제를 극복하기 위해, 연구자들은 분비되는 바이오마커의 식별 및 검증에 초점을 맞추고 있습니다. 혈청이나 혈장에서 발견되는 이러한 바이오마커는 특정 치료 개입에 잘 반응할 것 같은 환자를 식별하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. PD-L1과 PD-L2 같은 핵심 관문 표적은 특정 암 유형에서 가치있는 예후 지표로 떠올랐습니다. 게다가, 세포 치료에 대한 반응에서 인터페론 감마 분비 증가는 주의 깊게 모니터링하고 관리해야 할 필요가 있는 이상 반응인 사이토카인 방출 증후군(CRS)의 초기 지표 역할을 합니다. 고감도 면역분석은 시료에서 낮은 농도의 바이오마커를 정확히 검출하고 정량화할 수 있게 하므로 이런 연구에 매우 중요합니다. 이런 민감도 수준은 바이오마커 발현에서 미묘한 변화를 식별하고 신뢰성 있는 정밀한 환자 계층화를 목표로 하는 연구에 필수적이며, 궁극적으로 면역항암제 치료의 유효성 향상으로 이어집니다. 그림 2에서는 초고감도 SMC® 면역분석법을 사용하여 검출된 PD-L1 및 PD-1의 내인성 시료 농도 예시를 제공합니다.
SMC® 인간 PD-1 및 PD-L1 고감도 키트(카탈로그 번호 03-0208-00, 03-0207-00)를 사용하여 PD-L1 및 PD-1의 내인성 혈청 및 혈장 시료 농도를 보여주는 2개의 상자 수염 그래프. y축은 pg/mL 농도, x축은 시료 유형입니다. PD-L1 혈청은 약 20pg/mL인 반면 혈장은 약 25pg/mL입니다. PD-1 혈청 및 혈장은 둘 다 약 325pg/mL입니다.
그림 2.SMC® 인간 PD-1 및 PD-L1 고감도 키트를 사용한 내인성 시료 농도. 건강한 기증자와 일치하는 혈청(n=10) 및 EDTA 혈장(n=10)이 사용되었습니다.
Loading
관련 웨비나
아래의 웨비나를 시청하여 면역학 연구에 사용되고 있는 SMC® 기술의 사례 연구를 확인해보세요.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지.
관련 제품
Loading
참고문헌
1.
Kaiko GE, Horvat JC, Beagley KW, Hansbro PM. 2008. Immunological decision‐making: how does the immune system decide to mount a helper T‐cell response?. Immunology. 123(3):326-338. https://doi.org/10.1111/j.1365-2567.2007.02719.x
2.
Awasthi A, Kuchroo VK. 2009. Th17 cells: from precursors to players in inflammation and infection. International Immunology. 21(5):489-498. https://doi.org/10.1093/intimm/dxp021
3.
Tesmer LA, Lundy SK, Sarkar S, Fox DA. 2008. Th17 cells in human disease. Immunological Reviews. 223(1):87-113. https://doi.org/10.1111/j.1600-065x.2008.00628.x