면역분석 플랫폼을 선택하는 방법
일관된 분석물질 검출 및 정량화에는 신뢰할 수 있는 시약이 필요하며 모든 바이오마커 키트가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 연구의 다음 단계에 집중하세요. 엄격한 테스트를 거쳐 한계를 극복한 당사의 면역분석 플랫폼은 검증된 다양한 방법을 사용하여 최적화된 성능과 로트 간 일관성을 보장합니다. 머크의 다목적 ELISA, 초고감도 SMC® 분석, Luminex® xMAP® 기술을 사용하는 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석은 귀하에게 필요한 특이성, 생물학적 동적 범위, 민감도를 제공하여 로트마다 일관된 성능을 전달합니다. 바이오마커 연구를 한층 더 발전시키는 모든 분석 능력을 제공하는 머크의 바이오마커 키트가 포함된 플랫폼을 선택하여 차이를 확인해보세요.
Analyte Quarterly 브로셔를 다운로드하여 모든 제품에 대한 전체 목록을 확인하세요.
면역분석법을 선택할 때 고려해야 하는 요소
어떤 면역분석 플랫폼이 필요한지 생각할 때 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
- 다중 분석 (멀티플렉싱) 성능 (동시 분석이 필요한 분석물 개수)
- 민감도 요구조건
- 정밀도(분석 간 또는 분석 내 변동 계수(%CV))
- 분석별 시료 수(처리량)
- 사용 가능한 시료량
면역분석 플랫폼의 비교
연구자들은 다양한 연구 응용 분야에서 바이오마커 발현을 연구하기 위해 상업용 면역분석을 사용합니다. 최근 기술 발전으로 고감도 및 다중 분석물질 검출에서 단백질 정량화의 한계가 높아짐에 따라 당사는 귀하의 연구 요구에 맞는 최상의 면역분석법을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 여러분이 여러 분석물에서 바이오마커를 광범위하게 조사하기 위해 업계 최고 수준의 MILLIPLEX® 멀티플렉스 패널 을 사용하든지, mL당 펨토그램 수준의 바이오마커 분석을 위해 단일분자계수 (SMC®) 초고감도 면역분석 플랫폼을 사용하든지, 유효성이 증명된 ELISAs 및 방사선면역측정법(RIAs)으로 단일 단백질을 검사하든지에 관계없이, 신뢰할 수 있는 측정값, 간소화된 사용자 경험, 과학적 지식에 정통한 파트너를 통해 가설에서 투고까지 바이오마커 프로젝트가 진척되는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 표 1에서는 이러한 다양한 플랫폼에 대해 설명합니다.
머크 플랫폼의 장점
당사의 면역분석 플랫폼은 다음을 포함한 장점을 제공합니다.
공개된 성능
- 연구 분야 및 종 전반에 걸쳐 가장 광범위한 분석물 제품군
- 머크의 면역분석법을 사용하여 생성된 데이터가 포함된 15,000편이 넘는 논문
- 정확한 연구 요구사항에 맞추기 위한 맞춤형 사전혼합 대량 키트 옵션
품질
- 40년 이상 축적된 면역분석법 개발 및 제조 전문성
- 정확하고 재현성 있으며 생물학적 관련성이 있는 단백질을 측정하기 위해 고도로 검증된 분석을 개발하고 품질 검사를 수행하였습니다
- ISO 9001:2015를 준수하는 시설에서 제조된 머크의 제품은 연구 전용(RUO)이며 임상에서 사용하거나 의료 진단 목적으로 사용하기 위한 제품이 아닙니다
사용자 경험
- 키트 구성품은 손쉬운 사용 및 전처리 단계 최소화를 위해 사전에 최적화되었습니다
- 최적의 시료 전처리를 위한 권장사항이 포함된 종합적인 프로토콜
- 분석 및 기기에 대해 풍부한 지식을 갖춘 자체적인 현장 기반 연구 지원
- 강력한 면역분석 데이터 분석 및 보고를 위한 최첨단 Belysa® 소프트웨어
적격 분석
- 로트 간 재현성, 엄격한 QC 검사
- QC 및 혈청 매트릭스 포함
- 장기간 또는 교차 현장 연구에 적합
- 연구 분야 및 종 전반에 걸쳐 가장 광범위한 분석물 제품군
- 정확한 연구 요구사항에 맞추기 위해 설정 변경 가능한 사전혼합 대량 키트 옵션
스크리닝 분석
- 최대 115종의 분석물을 동시에 프로파일링
- 적격 분석과 동일한 시약 사용(QC나 혈청 매트릭스가 필요 없음)
- 분석물 특이성에 대한 검사
- 실험 집단에서 총 변화를 파악하는 데 이상적
- 특정 시료에 국한되지 않음
- 이용 가능한 종: 인간
사용 가능한 가장 큰 규모의 멀티플렉스 바이오마커와 결합하여, 바이오마커 스크리닝 및 단백질 분석을 위한 가장 신뢰할 수 있고 널리 사용되는 플랫폼인 Luminex® xMAP® 기기의 능력을 제공합니다. xMAP® INTELLIFLEX®, FLEXMAP 3D® 또는 Luminex® 200™ 시스템 중에서 선택하십시오.
Luminex® 멀티플렉스 분석 기술의 개요 문서에서 MILLIPLEX® 멀티플렉스 분석과 다중능력을 활성화하는 방법에 대해 알아보세요.
고감도 분석
미량 바이오마커를 위해 SMCxPRO® 플랫폼용 초고감도 SMC® 키트로 바이오마커를 mL당 펨토그램 수준까지 검출함으로써 차세대 검출능력을 획득하세요. SMC® 기술은 기존의 ELISA 기술과 매우 흡사한 사용하기 쉬운 워크플로를 따르는 동시에 극대화된 면역분석 성능을 제공합니다. 이러한 분석법들은 유체 공학이 완전히 필요 없으며 낮거나 높은 발현도 모두에 대해 민감한 정량화를 제공하는 SMCxPRO® 플랫폼에 최적화되어 있습니다.
- 신경과학
- 면역학/염증
- 바이러스학
- 독성
- 면역원성
- PK/PD
- 종양학
- 그 외
초고감도 면역분석 기술의 개요 문서에서 SMC® 기술과 검출능력을 활성화하는 방법에 대해 알아보세요.
ELISA
항체 특이성과 단순 효소 분석의 민감도를 결합한 ELISA로 주요 표적을 정량화하십시오. 고도로 검증된 사전 구성 ELISA 및 RIA 제조는 모든 로트에서 동일한 정확성과 정밀도를 제공하고 변함없는 동일한 기술 지원으로 뒷받침되는 황금 표준 물질입니다.
특히, 설계된 신뢰도를 제공하는 Conferma® ELISA는 통상적으로 사용되는 바이오마커의 내인성 검출 및 로트 간 일관성을 위해 공학적으로 제작되었습니다.
분석 제조를 하기 전 시약의 유사성을 확인하는 물리화학적 분석 도구를 활용하여 데이터 재현성을 향상시킵니다. 성장하고 있는 이 제품 라인은 현재 인간 IL-6, IL-8, MCP-1 및 TNFα ELISA를 제공합니다.
Conferma® ELISA 문서에서 이 공정과 신뢰도를 활성화하는 방법에 대해 알아보십시오.
면역분석 워크플로를 완성하기 위한 추가 도구도 제공합니다.
사용자 친화적인 데이터 분석
Belysa® 면역분석 Curve Fitting 소프트웨어는 세 가지 플랫폼을 모두 지원하여 완전한 비교 능력을 제공하고 표준 및 표본 곡선을 쉽게 비교할 수 있는 사용자 친화적인 도구를 제공하여, 여러 분석 시점, 여러 개의 플레이트 사용, 여러 로트의 키트에 대해 균일하게 작동하는 것을 보여줍니다. 이 소프트웨어는 Windows 10 및 macOS(베타)와 호환됩니다.
Belysa® 분석 소프트웨어로 할 수 있는 일은 다음과 같습니다.
- 반복 실험 %CV 및 표준점 회수율의 신속한 점검
- 플레이트의 일관된 작동 점검
- 로트 간 유사성 확인
- ELISA 판독기 및 Luminex® 또는 SMCxPRO® 기기에서 얻은 데이터 분석
Belysa® 소프트웨어 문서에서 이 소프트웨어가 얼마나 사용하기 쉬운지, 어떻게 비교능력을 활성화하는지에 대해 알아보십시오.
맞춤형 분석 개발 & 혁신(CADI) 서비스
머크의 면역분석 전문성을 활용하여 맞춤형 바이오마커 분석 솔루션을 만들어보세요. 귀하가 필요로 하는 "목적에 부합하는" 분석을 개발하는 과정에 기반한 이정표를 따릅니다. 시작부터 끝까지, 귀사의 연구 목표를 충족하기 위해 머크 팀과 긴밀하게 작업하므로 분석 개발의 여정은 상호작용하는 반복적 과정이 될 것입니다.
관심 바이오마커를 위한 귀하의 자체적인 분석을 개발할 시간이나 자원이 없을 때는, 머크의 맞춤형 분석 개발 & 혁신 서비스 팀이 전문적인 맞춤능력을 제공하고 발견 단계부터 임상시험까지 다음과 같은 방법으로 프로젝트 가속화를 도울 수 있습니다.
- 공동으로 새로운 바이오마커 발견 및 분석 개발
- 생물치료제 개발 과정에서의 면역원성 분석 개발 및 PK/PD 프로파일링
- 시약 선정
서비스를 통해 다음과 같은 강화된 유연성을 경험해 보십시오.
- 패널 전반에 걸쳐 신규 및 기존 분석물을 결합
- 기존 96웰 분석을 384웰 형식으로 전환
- 미검증 시료 유형의 검사
- 더 높은 민감도가 필요할 경우 MILLIPLEX® 키트를 SMC® 플랫폼으로 변환
맞춤형 분석 페이지에서 이러한 서비스 및 맞춤능력을 활성화하는 방법에 대해 알아보십시오.
보조 장비
BioTek® 기기들과 함께 플레이트 세척기 및 ELISA 판독 장비 같은 보조 장비로 워크플로를 완성하십시오.
- SMC® 분석, MILLIPLEX® 분석, ELISA에서 사용할 수 있는 BioTek® 플레이트 세척기
- Millipore® 및 Sigma-Aldrich® ELISA에서 사용할 수 있는 BioTek® 흡광도 판독기
Analyte Quarterly 브로셔를 다운로드하여 모든 제품에 대한 전체 목록을 확인하십시오.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지.
최신 소식을 받아보세요 - 뉴스레터를 구독하세요
머크의 Analyte Update 뉴스레터는 당사의 모든 면역분석 플랫폼 제품, 서비스 기술 자료에 대한 접근뿐만 아니라 월 2회 연구 업데이트, 팁과 조언을 제공합니다. 지금 구독하여 최신 뉴스를 받아보세요.