Milli-Q® 초순수 솔루션
현대 과학자를 위해 디자인 된 확장된 초순수 시스템을 확인하세요
실험실에 적합한 Type 1 정제수 시스템
실험실 요구사항 및 제약 조건을 완벽하게 충족하는 Milli-Q® 초순수(Type 1) 시스템을 선택하실 수 있습니다.
- 완벽한 인증 프로그램과 고급 자료 추적성, MyMilli-Q™ 원격관리, 정확한 TOC 모니터링을 제공하는 최첨단 Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15 시스템 중에서 선택할 수 있습니다. 친환경 대체 제품 라벨을 획득한 이러한 시스템은 플라스틱과 전기를 덜 사용하며 무수은 제품임을 보증합니다[지속 가능성 스코어카드에 맞춰 설계됨].
- 직관적인 터치스크린과 신속한 Q-POD® 채수장치, 공간 절약형 설치 옵션을 갖춘 저희의 최신 Milli-Q® EQ 7000/08/16 시스템을 확인해 보세요. 이러한 시스템은 실험실의 제약 조건에 대응할 수 있는 유연성을 위한 혁신을 제공합니다.
고품질 MILLI-Q® 분석 등급 실험 용수에 대한 신뢰
Milli-Q® 초순수 시스템을 통해 모든 채수의 품질이 우수함을 확신할 수 있습니다. Milli-Q® IQ 및 EQ 7 시리즈 시스템은 모두 동일하게 강력한 정제 기술이 조합되어 미량의 수준까지 일관된 초순수 품질을 제공합니다. 민감한 실험을 위해 일관된 수질을 제공하기 위해 이러한 시스템에 전적으로 의존할 수 있습니다.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 초순수 및 순수 시스템
최상의 Lab Water Solution
생산성 향상은 물론 환경에 미치는 영향 감소까지 가장 민감한 요구사항을 뛰어 넘습니다.
Milli-Q® IQ 7000 초순수 시스템
실험실 효율성을 위한 투자
Milli-Q® IQ 7000 시스템이 실험실 내 작업 방식을 어떻게 변화시키는지 알아보십시오.
Milli-Q® EQ 7008/16 초순수 및 순수 시스템
실험실에 맞게 조절 가능한 유연성
현대 과학자를 위해 디자인 된 진정한 Milli-Q® 초순수를 경험하세요.
4가지의 실험실 정제수 시스템을 통해 진정한 MILLI-Q®를 경험하세요.
- 쉽고 빠른 Q-POD® 채수. “엄지 휠”로 쉽고 정확하며 수월하게 초순수를 채수할 수 있습니다. 실험실에서 일상적인 작업에 유용한 다양한 채수 기능을 사용할 수 있습니다.
- 직관적인 터치스크린 제어. 몇 번의 클릭만으로 조작이 가능합니다. 대화형 화면으로 시스템 사용과 데이터 접근을 간소화했습니다.
- 공간 절약 디자인. POD 채수장치와 터치스크린을 조작하여 이 컴팩트한 시스템을 어떤 실험실 환경에도 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 지속 가능성 향상. 이러한 컴팩트한 시스템은 이전 세대 시스템 대비 환경에 미치는 영향을 줄였습니다. 폴리싱 카트리지는 33% 더 작고 가벼우며, Lab Close 모드를 통해 실험실을 장시간 운영하지 않는 경우 시스템을 최대 절전 모드로 전환할 수 있습니다.
초순수 시스템 특징 비교
아래 비교표에서 Milli-Q® IQ 및 EQ 7 시리즈 초순수 시스템 간의 유사점과 차이점을 확인할 수 있습니다.
특징 | Milli-Q® EQ 7000 | Milli-Q® EQ 7008/16 | Milli-Q® IQ 7000 | Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 |
---|---|---|---|---|
Final water quality grade | Type 1 (ultrapure) | |||
Intermediate water quality | N/A | Type 3 (RO) | N/A | Type 2 |
Feed water quality | Pretreated* | Tap | Pretreated* | Tap |
Intermediate production flow rate (L/hr) | N/A | 8 or 16 | N/A | 3, 5, 10 or 15 |
IPAK Gard® pretreatment pack | No | 예 | 아니요 | Yes |
IPAK Meta® pretreatment pack | Yes | No | ||
IPAK Quanta® pretreatment pack | Yes | |||
Application POD-Paks | 6 | |||
Touchscreen interface | Yes | |||
Lab Close mode | Yes | |||
Local network connectivity and USB port | Yes | |||
System footprint | ++++ | |||
Flexibility of installation | +++ | ++++ | ||
Flexibility of Q-POD® dispenser | +++ | ++++ | ||
Number of Q-POD® dispensers | 1 | Up to 4 | ||
Dispensing flow rates | 3 | 8 | ||
Volumetric dispensing | ++ | ++++ | ||
Drop-by-drop dispensing | No | Yes | ||
Assisted dispensing | No | Yes | ||
MyMilli-Q™ Remote Care capable | No | Yes | ||
Data management | ++ | ++++ | ||
Dispense reports & QR codes | No | Yes | ||
Oxidative UV lamp | Mercury | Mercury-free [Design for Sustainability scorecard] | ||
TOC accuracy | In-line Indicator | A10® Monitor | ||
Compatible with Milli-Q® IQ Element unit (Brochure) | No | Yes | ||
Qualification | No | Yes | ||
TOC calibration/verification | No† | Yes | ||
USP suitability testing | No | Yes |
여러분에게 적합한 Type 1 정제수 시스템을 선택하세요
실험실에 적합한 초순수 시스템의 선택은 다음의 여러 파라미터에 따라 달라집니다.
- 사용 가능한 공급수
- 일일 사용량
- 모니터링 요건
- 기대하는 인증 수준
저희 Application Specialist에게 연락하시어 여러분에게 가장 적합한 초순수 시스템에 대해 문의하세요.
관련 자료
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch