Merck
EN 14110: GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity-1 after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber
EN 14110: GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity-1 after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリアクリラート (PA)
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm
CONDITIONS
sample/matrix
2 g of B100 biodiesel containing 0.01% methanol and 0.0785% 2-propanol in a 4 mL vial
SPME fiber
PK3 SPME ASSY 85UM POLYACRYLATE FS 24GA MAN (WHITE) (57304)
extraction
headspace, 60 °C for 5 min
desorption process
250 °C for 0.75 min
column
Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven
50 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 200 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec
liner
0.75 mm I.D., SPME type, straight design (unpacked)