分析法:分析品質保証、全塩素用標準
試薬:
製品番号102426 – 分析用クロラミンT
製品番号 116754 – 分析用水
標準溶液の調製:
校正済みまたは適合性確認済みの1000 mLメスフラスコを用いて、クロラミンT 4.00 gを分析用水に溶解し、標線まで分析用水を加えます。 この手順で調製した原液の濃度は、全塩素 1000 mg/Lです。
その他の検討用の濃度は、この原液を適宜希釈することで調製できます。
安定性
冷所(冷蔵庫)で保管した場合、原液および希釈した検討用溶液は1日安定です。