Merck
HPLCによる糖の分析、 SUPELCOGEL Ca
HPLCによる糖の分析、 SUPELCOGEL™ Ca application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
SUPELCOGEL 約 6% 架橋 HPLC カラム
9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
CONDITIONS
column
SUPELCOGEL Ca, 30 cm × 7.8 mm I.D., 9 μm particles (59305-U)
mobile phase
water
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
80 °C
detector
RI
injection
10 μL, 2.5 mg/mL each analyte in water
詳細
法的情報
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC