Merck
LC/MS Analysis of Vitamin D2, D3, Gamma- and Alpha-Tocopherol on Ascentis® Express C18
LC/MS Analysis of Vitamin D2, D3, Gamma- and Alpha-Tocopherol on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(+)-α-トコフェロール
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
(+)-γ-トコフェロール
analytical standard
ビタミンD3 溶液
100 μg/mL in ethanol, 97% (CP)
ビタミンD2 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
40 °C
detector
MS, ESI+
injection
2 μL
sample
1 μg/mL in acetonitrile
詳細
アナリシスノート
Analysis was conducted using standard solution, detection on LC/MS system.