Merck
LC/MS Analysis of Vaccinium Antioxidants on Ascentis® Express C18
LC/MS Analysis of Vaccinium Antioxidants on Ascentis® Express C18 application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
標準
製品番号
詳細
価格
ペラルゴニジンクロリド
デルピニジンクロリド
analytical standard
ペオニジン 3-O-グルコシド クロリド
analytical standard
シアニジンクロリド
≥95% (HPLC)
マルビジンクロリド
analytical standard
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate
0.3 mL/min
pressure
3260 psi (225 bar)
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), TOF
injection
5 μL
sample
20 μg/mL in 0.1% formic acid
詳細
アナリシスノート
Fruits of the genus Vaccinium are popular sources for anthocyanidin antioxidants. This genus includes the commonly known blueberry, huckleberry, and bilberry.